missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIR2DS4/CD158i Antibody (179315), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1847PEATT594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KIR2DS4/CD158i Monoclonal antibody specifically detects KIR2DS4/CD158i in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| KIR2DS4/CD158i | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 179315 | |
| Flow Cytometry | |
| CD158 antigen-like family member I, CD158I, CD158i antigen, cl-39, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DS4, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, short cytoplasmic tail4,nkat8, killer inhibitory receptor 4-1-2, KIR antigen 2DS4, KKA3KIR1D, MGC120019, MGC125315, MGC125317, MHC class I NK cell receptor, natural killer cell inhibitory receptor, Natural killer-associated transcript 8, NKAT-8, NKAT8KIR412, P58 natural killer cell receptor clones CL-39/CL-17, p58 NK receptor CL-39/CL-17 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR2DS4, Accession # P43632 | |
| 0.5 mL | |
| Immunology | |
| 3809 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido