missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR2DS2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30143973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30143973 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30143973

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP282102CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KIR2DS2 Polyclonal antibody specifically detects KIR2DS2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR2DS2
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 183ActI, CD158b, CD158J, cl-49, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, short cytoplasmic tail, 2, NKAT5, p58 KIR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KIR2DS2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human KIR2DS2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of KIR2DS2. Amino Acid Squence: EPAGNRTVNSEDSDEQDH
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100132285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.