missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIR2DL4/CD158d Mouse anti-Human, Alexa Fluor 700, Clone: 181703, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB2238N-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KIR2DL4/CD158d Monoclonal specifically detects KIR2DL4/CD158d in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| KIR2DL4/CD158d | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q99706 | |
| KIR2DL4 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR2DL4/CD158d Accession # Q99706 | |
| RUO | |
| 3805 | |
| Human | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 181703 | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| 103AS, 15.212, CD158 antigen-like family member D, CD158d, CD158d antigen, CD158DKIR103ASKiller cell inhibitory receptor 103AS, G9P, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 4, killer Ig receptor, KIR103, KIR-103AS, MHC class I NK cell receptor KIR103AS, natural killer cell inhibitory receptor, NK cell receptor | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Stains human KIR2DL4/CD158d transfected BaF/3 cells. It does not recognize transfectants that express KIR2DL1, 2DL2, 2DL3, 2DL5, 2DS1, 2DS2, 2DS4, 3DL1, 3DL2, or 3DS1. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only (RUO)