missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIR2DL1/KIR2DS5 Antibody (143211), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1844I
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KIR2DL1/KIR2DS5 Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL1/KIR2DS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
Especificaciones
| KIR2DL1/KIR2DS5 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 3802 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 143211 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-reported | |
| CD158a | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR2DL1/KIR2DS5, Accession # P43626 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido