missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KIR2DL1 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody

Código de producto. 30284370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30284370 1 mg 1 miligramo
30283746 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30284370

Marca: Invitrogen™ MA558684

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Innate patent anti-KIR2DL.

This gene encodes a myotubularin-related protein. The encoded protein is a phosphoinositide phosphatase that specifically dephosphorylates phosphatidylinositol 3,5-biphosphate and phosphatidylinositol 3-phosphate. Mutations in this gene are correlated with autosomal dominant centronuclear myopathy. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR2DL1 Biosimilar
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Especie del huésped Human
Método de purificación Protein A
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.