Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales dispensadores Kipp
Descripción
- Cabezales dispensadores para dispensadores Kipp
- Con cono NS 29/32
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | De cristal |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |