missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kininogen 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE43-72)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17185503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17185503 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17185503 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA534837

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Control: Human liver tissue, human kidney tissue, mouse stomach lysate.

This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kininogen 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JE43-72
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica KNG1
N.º de referencia del gen P01042
Alias de gen alpha-1-MAP; Alpha-2-thiol proteinase inhibitor; BDK; BK; Bradykinin; fitzgerald factor; high molecular weight kininogen; H-kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradykinin; Kallidin I; Kallidin II; kininogen; kininogen 1; kininogen 1-like 1; kininogen-1; Kininogen-1 heavy chain; Kininogen-1 light chain; Kng; Kng1; Kng1l1; L-kininogen; low molecular weight (LMW) T-kininogen II; Low molecular weight growth-promoting factor; Lysyl-bradykinin; Major acute phase protein; major acute phase protein (alpha-1-MAP); Thiostatin; T-kinin; T-kininogen 2; T-kininogen 2 heavy chain; T-kininogen 2 light chain; T-kininogen II; T-kininogen II heavy chain; T-kininogen II light chain; williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
Símbolos de los genes KNG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within human kininogen 1 aa 594-644.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3827
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.