missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
11926-1-AP was generated against N-terminal 300 aa of HMW kininogen. It can bind both HMW and LMW kininogen.
This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Kininogen 1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.21 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | KNG1 |
| N.º de referencia del gen | P01042 |
| Alias de gen | BDK, Fitzgerald factor, HMWK, Ile Ser Bradykinin Bradykinin, Kallidin I Lysyl bradykinin, kininogen 1, KNG, KNG1 |
| Símbolos de los genes | KNG1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?