Learn More
Kininogen 1 Mouse anti-Human, Clone: 10E8D11, Proteintech
Código de producto. p-7213365 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16837715 20 μL 20 microlitros
16827715 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16837715
Marca: Proteintech 661231IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno Kininogen 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 10E8D11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KNG1
N.º de referencia del gen P01042
Alias de gen BDK, Fitzgerald factor, HMWK, Ile Ser Bradykinin Bradykinin, Kallidin I Lysyl bradykinin, kininogen 1, KNG, KNG1
Símbolos de los genes KNG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Kininogen 1 Fusion Protein Ag19233
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3827
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1