Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System
Código de producto. p-6926032 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabezal para 96 pocillos profundos
Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico
Cabezal para placas de 24 pocillos profundos
Cabezal y bloque térmico para placas de 24 pocillos profundos
KF Presto con cabezal de 24 pocillos profundos
KF Presto con cabezal de 96 pocillos profundos
Volumen de procesamiento (métrico):
De 200 to 5000 μl
De 50 to 1000 μL
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo de producto Volumen de procesamiento (métrico) unitSize
15881647 KF Presto con cabezal de 96 pocillos profundos De 50 to 1000 μL cada uno
15831647 Cabezal para 96 pocillos profundos De 50 to 1000 μL cada uno
15841647 Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico De 50 to 1000 μL cada uno
15851647 Cabezal para placas de 24 pocillos profundos De 200 to 5000 μl cada uno
15861647 Cabezal y bloque térmico para placas de 24 pocillos profundos De 200 to 5000 μl cada uno
15891647 KF Presto con cabezal de 24 pocillos profundos De 200 to 5000 μl cada uno
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15881647
Brand: Thermo Scientific™ 5400830
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Automatice la extracción de ADN, ARN y proteínas con el sistema de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto.
Utilice Thermo Scientific™ Kingfisher™ Presto como parte de un sistema de purificación automatizado con un manipulador de líquidos para el llenado de placas en laboratorios de alto rendimiento.Gracias a la tecnología probada basada en partículas magnéticas Kingfisher, Kingfisher Presto proporciona rendimientos de alta calidad de proteínas y ácidos nucleicos diana para biofarmacia, biotecnología e investigación.
Características:
  • Purifique 96 o 24 muestras a la vez
  • Rango de volumen de 50-5000 μl.
  • Tamaño reducido para facilitar el ajuste a los sistemas de automatización
  • Capacidad de calentamiento para aplicaciones que requieren temperaturas elevadas
  • Fácil conexión a varios instrumentos de manipulación de líquidos
  • Sistema flexible para una gran variedad de aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto KF Presto con cabezal de 96 pocillos profundos
Volumen de procesamiento (métrico) De 50 to 1000 μL
Temperatura de calentamiento Desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 115 °C
Muestras por serie 96
Tipos de placas 96, 96 pocillos profundos
Fondo (imperial) 18,3 in
Fondo (métrico) 465 mm
Altura (imperial) 15,7 in
Altura (métrico) 400 mm
Peso (imperial) 52,9 lb
Peso (métrico) 24kg
Anchura (imperial) 14,2 in
Anchura (métrico) 36 cm
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.