Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Optimice el rendimiento utilizando los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex™, diseñados específicamente para su uso con estos instrumentos. Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables fabricados con polipropileno. Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Diseño especial que facilita la recuperación excelente de gránulos magnéticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Peine de 96 pocillos |
| Capacidad | 96 muestras |
| Descripción | Peine de 96 puntas KingFisher para imanes KingFisher, 100 unidades (para Flex) |
| Para utilizar con (equipo) | KingFisher Flex |
| Cantidad | 100/caja |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.