Learn More
Thermo Scientific™ Placas precargadas con ADN Ultra 2.0 listas para KingFisher™ Flex
Código de producto. 16346542 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
16346542 96 preparaciones paquete de 96
1 options
Código de producto. 16346542 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A36586
Placas listas para automatización precargadas con reactivos Ultra de varias muestras de ADN MagMAX 2.0 configurados adecuadamente para los sistemas de purificación KingFisher Duo y KingFisher Flex
  • Permite el aislamiento de ADN genómico de 50 a 400 μl de múltiples tipos de muestras, como sangre completa, saliva, capa leucocitaria, hisopos bucales y mucho más. El ADNg purificado es ideal para una variedad de aplicaciones posteriores de biología molecular
  • Características principales de las placas precargadas con ADN Ultra 2.0 listas para KingFisher Flex:
    • Maximice la comodidad con la química de aislamiento de muestras múltiples de ADN MagMAX Ultra 2.0 prellenado en placas de microtitulación KingFisher SBS
    • Aumente la facilidad de uso: procese 96 muestras en el instrumento sin tener que configurar los reactivos
    • Diseñado para reducir los errores del usuario
    • Ayuda a reducir el tiempo de manipulación
    • Formato específico para instrumentos KingFisher Flex
    • Todas las ventajas de la química de preparación de muestras MagMAX en formato de plancha para automatización
    • Elimine la necesidad de alícuotas magnéticas, soluciones de lisis y soluciones de lavado. Solo tiene que retirar los sellos de aluminio de la placa precargada con ADN Ultra 2.0 lista para KingFisher Flex, añadir potenciador, 50-400 μl de muestra y proteinasa K, y cargar las placas en el instrumento KingFisher Flex
    • Elimine la necesidad de pipetear reactivos, buscar plásticos o exponerse a mezclas de reactivos en el flujo de trabajo de aislamiento de ADN
  • El kit de preparación de muestras listo para automatización, completo y prellenado, aumenta la comodidad con todos los accesorios de plástico
  • Lo que le ofrece:
    • Siete placas prellenadas de ADN Ultra 2.0 lista para KingFisher Flex selladas con lámina suficiente para procesar 96 muestras en cada ejecución del instrumento (96 muestras en total)
    • Una placa de 96 pocillos profundos de entrada de muestras vacía y sellada
    • Peine KingFisher de 96 puntas
    • Solución de proteinasa K y solución potenciadora suficiente para 96 muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Sistemas de purificación KingFisher Flex
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ADN
N.º de reacciones 96 preparaciones
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.