Learn More
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos
Código de producto. 17130069 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime, Flex y Presto
KingFisher Flex y Presto
Para su uso con (KingFisher Flex, Duo Prime)
Solo para su uso con KingFisher Duo Prime
Solo para uso con KingFisher Apex
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 PCS
40 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 40
paquete de 50
Tipo de producto:
Consumibles de plástico
Paquete Combi
Peine de puntas
Peine de puntas con código de barras
Tapón para tira de elución
Tira de elución
Código de producto. 17130069
Marca: Thermo Scientific™ 95040460B
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas.  Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Utilizar con: Instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, incluidos KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime y KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Includes Barcode
Tipo de producto Paca de 96 pocillos profundos estéril
Para utilizar con (equipo) KingFisher Apex
Esterilidad Sterile
Cantidad 50/caja