Learn More
Kinematica Agregados de dispersión estándar Polytron™
Tienda Kinematica Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PT 1200 E, PT 1300 D y PT 2500 E
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Agregados de dispersión estándar Kinematica Polytron, tipo de fondo: dientes de sierra, diámetro: 12 mm, para uso con: PT 1200 E, PT 1300 D y PT 2500 E, longitud: 157 mm, acero inoxidable, volumen de muestra: De 2 a 250 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Agregado de dispersión estándar |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Intervalo de volumen (métrico) | de 2 a 250 ml |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 157 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo inferior | Dientes de sierra |
| Para utilizar con (equipo) | PT 1200 E, PT 1300 D y PT 2500 E |