missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Trazador de cinasa 222, 50 μM

Código de producto. 12033735
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 µl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
12033735 25 µl cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12033735

Marca: Thermo Scientific™ PV6121

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kinase Tracer 222 es un colorante etiquetado con Alexa Fluor™ 647, inhibidor de la cinasa ATP-competitivo para su uso en el ensayo de unión a la cinasa LanthaScreen™ EU.

El ensayo de unión de la cinasa EU LanthaScreen™
Se optimiza fácilmente
Mide la unión de los inhibidores
Realiza simples mediciones de la velocidad de apagado

Detecta fácilmente la unión de la cinasa
El ensayo de unión de la cinasa LanthaScreen™ EU es un ensayo TR-FRET que le permite medir la unión de los inhibidores a las cinasas no activadas y realizar simples mediciones de la velocidad de apagado. También simplifica el estudio de los inhibidores de tipo III (alostéricos).

El ensayo de unión a la cinasa LanthaScreen™ EU es fácil de optimizar y ejecutar. El ensayo utiliza un formato simple de mezcla y lectura con una sola incubación de una hora y sin pasos de desarrollo. La unión de un conjugado o «marcador» Alexa Fluor™ a una cinasa marcada se detecta mediante la adición de un anticuerpo antimarcador etiquetado con europio, en este caso anti-GST. La unión simultánea del trazador y el anticuerpo a la cinasa da como resultado un alto grado de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (TR-FRET), mientras que el desplazamiento del trazador con un inhibidor de la cinasa da como resultado una pérdida de TR-FRET.

Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formato Placa de 384 pocillos
Para utilizar con (aplicación) TR-FRET
Cantidad 25 µl
Tipo de producto Trazador de cinasa 222
Contenido y almacenamiento Almacene a -20 °C.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Presentación de datos Cinética
Condiciones de envío Hielo seco
Objetivo Quinasas (múltiples)
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
Color Rojo
Línea de productos LanthaScreen
Emisión 665
Excitación 340
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.