Learn More
Tampón cinasa V (5X), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Formulación: 100 mM de MOPS, 50 mM de cloruro de magnesio y 50 mM de cloruro de manganeso, pH de 7,4
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón cinasa V (5X) |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Formulación | 100 mM de MOPS, 50 mM de cloruro de magnesio y 50 mM de cloruro de manganeso, pH de 7,4 |
Para uso exclusivo en investigación