Learn More
Thermo Scientific™ Tampón cinasa II (5X)
Código de producto. p-5394072
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Código de producto. 15463059
Marca: Thermo Scientific™ J60269.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Formulación: 100 mM de MOPS, 50 mM de acetato de magnesio, 5 mM de DTT 5, 5 mM de EDTA, 25 mM de beta glicerofosfato y 5 mM de ortovanadato de sodio, pH de 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón cinasa II (5X)
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Formulación 100 mM de MOPS, 50 mM de acetato de magnesio, 5 mM de DTT 5, 5 mM de EDTA, 25 mM de beta glicerofosfato y 5 mM de ortovanadato de sodio, pH de 7,4
Para uso exclusivo en investigación