missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIN1148, MedChemExpress

Código de producto. 16460047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460047 50 mg 50 miligramos
16490949 1 mg 1 miligramo
16486387 5 mg 5 miligramos
16474736 100 mg 100 miligramos
16423658 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460047

Marca: Medchem Express HY101950

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress KIN1148, a small-molecule IRF3 agonist, is a novel influenza vaccine adjuvant found to enhance flu vaccine efficacy.

KIN1148, a small-molecule IRF3 agonist, is a novel influenza vaccine adjuvant found to enhance flu vaccine efficacy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material KIN1148
Forma física Solid
CAS 1428729-56-9
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H11N3OS2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.67 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C3C(N=CS3)=C2S1)C4=CC5=C(C=C4)C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 361.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.