Learn More
Kimtech™ Mascarilla facial estéril certificada con pliegues y cintas Kimtech™ M3
Descripción
- Envasadas individualmente
- Máscara facial estéril de estilo plisado Kimtech™ M3 con tiras 62467, blanca, de 18 cm (an), 10 paquetes x 20 máscaras (200 en total)
- Excelente filtrado de bacterias y partículas para evitar la contaminación
- Capa exterior de película de polietileno que apenas genera pelusa
- Sin látex ni silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Face Mask |
| Color | Blanco |
| Fastening Type | Lazos |
| Material | Polietileno |
| Tamaño | Estándar |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | Plisado, 62494 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001; CE sencillo; solo uso industrial |
| Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
| Desechables | Single-use |
| Mostrar más |