Learn More
Kimtech™ Guantes de nitrilo estériles Sterling™ G5 Kimtech™
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra salpicaduras químicas tipo C (K)
- EN 374-4:2003 Resistencia a la degradación por productos químicos
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra los microorganismos y los virus
- Certificado de análisis disponible en línea
- El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una protección certificada contra una amplia variedad de contaminantes, como, por ejemplo, microorganismos, virus y salpicaduras químicas.
- Los guantes tienen características antiestáticas probadas y son ambidiestros y de color gris.
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo |
| Color | Gris |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | XL |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde |
| Mostrar más |