Learn More
Kimtech™ Kimtech™ A5 Vestimenta para salas blancas estériles
Descripción
- Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE),- Certificación de tipo 5 y 6- Certificado de conformidad por lote disponible en línea,- Certificado de esterilidad por lote disponible en línea.
- Adecuados para su uso en laboratorios y entornos de salas blancas estériles EU GMP ISO 5 Clase A, y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo.
- Equipados con la avanzada tecnología CLEAN-DON™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
| Tamaño | 4XL |
| Material | SMS, polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Hood Type | Unhooded |
| Mostrar más |