Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes ambidiestros de nitrilo en color blanco Kimtech™ G3
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE de Cat. III según la normativa (EU) 2016/425,
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra las salpicaduras químicas de tipo C (K),
- EN 374-4:2003 Resistentes a la degradación por productos químicos,
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra los microorganismos y los virus
- Certificado de análisis disponible en línea
- Estos guantes de nitrilo desechables, líderes en el sector, ofrecen una protección, una limpieza y una calidad inigualables y se suministran en un embalaje pensado para minimizar los residuos salas limpias.
- El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una mejor protección contra una amplia variedad de contaminantes, como, por ejemplo, microorganismos, virus y salpicaduras químicas.
- Ambidiestros y antiestáticos
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo |
| Color | Blanco |
| Acabado exterior | Tacky |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Longitud (métrico) | 30 cm |