Learn More
Kimtech™ Guantes ambidiestros de nitrilo en color blanco Kimtech™ G3
Click to view available options
Tamaño:
M
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE de Cat. III según la normativa (EU) 2016/425,
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra las salpicaduras químicas de tipo C (K),
- EN 374-4:2003 Resistentes a la degradación por productos químicos,
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra los microorganismos y los virus
- Certificado de análisis disponible en línea
- Estos guantes de nitrilo desechables, líderes en el sector, ofrecen una protección, una limpieza y una calidad inigualables y se suministran en un embalaje pensado para minimizar los residuos salas limpias.
- El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una mejor protección contra una amplia variedad de contaminantes, como, por ejemplo, microorganismos, virus y salpicaduras químicas.
- Ambidiestros y antiestáticos
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Información de órdenes
Embolsado doble con revestimiento de funda y apilados en plano para facilitar el acceso a los puños.
Compliance
Probado de acuerdo con el código de buenas prácticas IEST-RP-CC005.2. Cumple con los estándares AQL de 1,5 para defectos críticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN374-3:2003, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, AQL de 1,5/EN374-2, ISO16604, directiva de la CE 89/686/CEE |
| Cleanroom Class | ISO Clase 3 |
| Color | Blanco |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | M |
| Mostrar más |