Learn More
Kimtech™ Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Guantes Nitrile
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200000114
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
300 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17817045 6 300 pares
17827045 6.5 300 pares
17847045 7 300 pares
17837045 7,5 300 pares
17857045 8 300 pares
17897045 8,5 300 pares
17877045 9 300 pares
17867045 10 300 pares
8 options
Código de producto. 17817045
Marca: Kimtech™ 1182140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo estériles específicos para cada mano Kimtech™ G3 Sterling™ son guantes para salas blancas con certificación EPI de Categoría III y son adecuados para una amplia gama de aplicaciones exigentes.
Los guantes son específicos para cada mano y están hechos de nitrilo estéril, lo que conlleva un mejor control de la contaminación, que cumple una serie de estrictas condiciones normativas.Los guantes sin talco son adecuados para salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A, o superior, y ofrecen un ajuste cómodo que es adecuado para la colocación doble. Cuando se colocan dobles, los guantes de nitrilo ofrecen una sensación y destreza similar a un guante de látex individual, sin el riesgo de reacciones alérgicas al látex de TIPO 1.Los guantes de nitrilo son también respetuosos con el medio ambiente debido a su reducido grosor y al eficaz envasado de Kimtech™ (los guantes de nitrilo para salas blancas se suministran en una caja de 300 pares), que reduce los residuos y mantiene altos niveles de protección. Los puños con reborde añaden resistencia y facilidad de colocación a los guantes desechables, y su acabado texturizado mejora el control y la sensibilidad táctiles.Los guantes estériles de nitrilo Kimtech™ G3 Sterling™ también ofrecen un alto nivel de limpieza de un máximo de 1200 partículas >0,5 μm/cm2 y un nivel máximo de endotoxinas de 20 unidades/par. Es fundamental seguir todas las instrucciones, leyes y normativas relacionadas con el uso del producto para que este ayude a proteger al usuario. Un uso inadecuado del equipo de protección personal podría ocasionar lesiones, enfermedades o incluso la muerte. Para el correcto uso y selección de productos, los usuarios deberían buscar asesoramiento sobre salud y seguridad ocupacional de una persona competente. Este producto es apto para su comercialización en la UE. Las unidades individuales no deben venderse por separado.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Color Gris
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0.15 mm
Modelo 11821-40
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm