Learn More
Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitrile Guantes
Descripción
Los guantes de nitrilo ofrecen muy altos niveles de limpieza y se han sometido a pruebas rigurosas para garantizar el cumplimiento de las normativas, lo que les hace adecuados para entornos de salas blancas ISO Clase 3 o superior. El material de polímero de nitrilo sintético está diseñado para ofrecer un buen ajuste y fiabilidad, con puntas de los dedos con textura para un mejor agarre y una excelente impermeabilidad que conlleva un bajo riesgo de porosidad. Los guantes son ambidiestros e incorporan un puño con reborde para aumentar la resistencia y facilitar la colocación, de modo que el usuario solo tenga que cogerlos y utilizarlos sin miedo a que se desgarre el material. Nuestros guantes de protección de nitrilo no estériles no contienen látex, silicona ni talco. La ausencia de látex de caucho natural reduce el riesgo de reacciones asociadas al uso de guantes de TIPO 1, protegiendo tanto al usuario y la aplicación. Los guantes de nitrilo para salas blancas Kimtech™ G3 NxT mantienen las manos cómodas y protegidas, al mismo tiempo que garantizan que las aplicaciones de investigación se puedan llevar a cabo sin contaminación. Los guantes están designados como EPI Cat III de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425y con el Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado. Los guantes se suministran empaquetados en polietileno compatible con salas blancas para integrarse fácilmente en los procesos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended |
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Mostrar más |