Learn More
Kimberly-Clark™ Limpiador de manos Kimcare Industrie™ Force sin disolventes
Descripción
- Con cáscara de nuez y humectantes
- Resistente para eliminar la suciedad
- Suave con la piel
- Fórmula avanzada para aceite pesado resistente, grasa, pintura y la mayoría de las tintas
- Para entornos de trabajo ajetreados
- Solución rentable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiador de manos |
| Color | Rosa |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 24,4 x 17,23 x 13,2 cm |
| Anchura (métrico) | 17,23 cm |
| Altura (métrico) | 13,2 cm |
| Capacidad (métrico) | 3,5 L |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de limpiador de manos Kimberly-Clark Professional |
| Cantidad | 2 paq. |