Learn More
DWK Life Sciences Tapones Kimble™ para viales con espacio de cabeza
Descripción
- Caucho butílico
- Se ajusta al acabado del cierre de aluminio GPI de 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 20 |
| Color | Gris |
| Material | Caucho de clorobutilo |