Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de 100 ml para centrífuga en forma de pera KIMAX™ Kimble™ con tapones pennyhead
Código de producto. 11815771
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11815771 100 mL 6 PCS
1 options
Código de producto. 11815771 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 45220100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo KIMAX™ para la determinación de pequeñas cantidades de sólidos en grandes volúmenes de líquidos. Recomendado para la determinación de restos de agua y sedimentos en diésel y otros combustibles destilados para detectar posibles grietas en calidad del producto (ASTM D2709).
  • Tubo KIMAX™ fabricado con tubos de pared más pesados para resistir velocidades de centrifugación mayores
  • Calibrado para contener
  • La escala es de esmalte cerámico negro resistente
  • El tapón de vidrio de repuesto de tipo «pennyhead» es 850100-0016. No centrifugar con el tapón en el tubo.
  • Capacidad de 100 ml
  • Máx. RCF 800
  • Diámetro externo de tubo de 58 mm, longitud de 160 mm sin tapón
  • Graduaciones del vástago de 0,01 ml a 0,2 ml con una tolerancia de ± 0,01 ml
  • Graduación del cuerpo a 25 ml con una tolerancia de ± 1 ml
  • Graduaciones del cuerpo a 50 y 100 ml con una tolerancia de ± 2,0 ml
  • Caja de 6
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438, ASTM D2709
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Para la determinación de pequeñas cantidades de sólidos en grandes volúmenes de líquidos
Número de tapón 16
Tolerancia De 0 a 0,2 ml en ± 0,01 ml, a los 25 ml en ± 1 ml y a los > 25 ml en ± 2 ml
Forma Pera
Longitud (métrico) 160 mm
Diámetro (métrico) 58 mm
Graduaciones De 0 a 0,2 ml en incrementos de 0,01 ml, 25, 50 y 100 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 800 x g