Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio de borosilicato N-51A con cuello mecanizado de 16 ml con cierre de polietileno no acoplado Kimble™
Código de producto. 15384768
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 288
Código de producto. 15384768
Marca: DWK Life Sciences 60975L4
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales OPTICLEAR™ de cuello mecanizado son excelentes para envasar productos farmacológicos.
  • VIALES DE VIDRIO MECANIZADOS DE DILATACIÓN 51 CON TAPONES DE POLIETILENO SIN ACOPLAR
  • Los cuellos se han mecanizado para ofrecer un ajuste preciso con tapones de polietileno
  • Los viales y tapones se suministran en tanto en cajas como en paquetes
  • Se suministran con tapones de dos piezas de fondo cerrado
  • 16 ml de capacidad, 4 drams de capacidad
  • 52 mm de altura, 25 mm de DE
  • Paquete de estante de 72 unidades de cantidad, caja de 288
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 25 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 15 ml
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Estilo de rosca Tapón de cierre
Volumen (imperial) 4 dr
Línea de productos Kimble
Volumen total (métrico) 15 ml
Material del cierre Polietileno
Altura (métrico) 52 mm
Cantidad 72 paq., 288 cajas
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase B
Tipo Vial