Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Kontes™ Potter-Elvehjem
Código de producto. p-155723
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz., 30 ml
10 ml
4 ml
Graduaciones:
De 0,5 a 4 ml
De 1 a 9mL
De 2 a 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Graduaciones unitSize
10604393 4 ml De 0,5 a 4 ml cada uno
17740888 1,01 oz., 30 ml De 2 a 25 ml cada uno
17730888 10 ml De 1 a 9mL cada uno
3 options
Código de producto. 10604393
Marca: DWK Life Sciences 8855100020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con maja de PTFE serrada y tubo graduado
With serrated PTFE pestle and graduated tube
  • Las estrías radiales en la parte inferior de la mano de mortero de PTFE proporcionan homogeneizado a la porción cilíndrica del tubo
  • Eje de la mano de mortero de acero inoxidable
  • Graduaciones fusionadas en el tubo de vidrio
  • Los tubos y las manos de mortero son intercambiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 20
Diámetro del eje (imperial) 0,15 in
Diámetro del eje (métrico) 4mm
Capacidad (imperial) 0,13 oz
Capacidad (métrico) 4mL
Tipo de producto Mano de mortero y tubo graduado
Graduaciones De 0,5 a 4 ml
Longitud de la mano de mortero (imperial) 8,46 in
Longitud de la mano de mortero (métrico) 215mm
Longitud del tubo (imperial) 4,9 in
Longitud del tubo (métrico) 125mm
Capacidad 4 ml