Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Kontes™ Potter-Elvehjem
Código de producto. 17730888
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz., 30 ml
10 ml
4 ml
Graduaciones:
De 0,5 a 4 ml
De 1 a 9mL
De 2 a 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Graduaciones unitSize
17730888 10 ml De 1 a 9mL cada uno
10604393 4 ml De 0,5 a 4 ml cada uno
17740888 1,01 oz., 30 ml De 2 a 25 ml cada uno
3 options
Código de producto. 17730888
Marca: DWK Life Sciences 8855100021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con maja de PTFE serrada y tubo graduado
With serrated PTFE pestle and graduated tube
  • Las estrías radiales en la parte inferior de la mano de mortero de PTFE proporcionan homogeneizado a la porción cilíndrica del tubo
  • Eje de la mano de mortero de acero inoxidable
  • Graduaciones fusionadas en el tubo de vidrio
  • Los tubos y las manos de mortero son intercambiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 21
Diámetro del eje (imperial) 0,23 in
Diámetro del eje (métrico) 6mm
Capacidad (imperial) 0,33 oz
Capacidad (métrico) 10 ml
Tipo de producto Mano de mortero y tubo graduado
Graduaciones De 1 a 9mL
Longitud de la mano de mortero (imperial) 8,38 in
Longitud de la mano de mortero (métrico) 213mm
Longitud del tubo (imperial) 5,03 in
Longitud del tubo (métrico) 128mm
Capacidad 10 ml