Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Kontes™ Potter-Elvehjem
Description
With serrated PTFE pestle and graduated tube
- Las estrías radiales en la parte inferior de la mano de mortero de PTFE proporcionan homogeneizado a la porción cilíndrica del tubo
- Eje de la mano de mortero de acero inoxidable
- Graduaciones fusionadas en el tubo de vidrio
- Los tubos y las manos de mortero son intercambiables
Specifications
Specifications
| Tamaño | 20 |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,15 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 4mm |
| Capacidad (imperial) | 0,13 oz |
| Capacidad (métrico) | 4mL |
| Tipo de producto | Mano de mortero y tubo graduado |
| Graduaciones | De 0,5 a 4 ml |
| Longitud de la mano de mortero (imperial) | 8,46 in |
| Longitud de la mano de mortero (métrico) | 215mm |
| Longitud del tubo (imperial) | 4,9 in |
| Show More |