Learn More
DWK Life Sciences Tapones con septo para tubos de muestras de RMN Kontes™ Kimble™
Código de producto. p-3246405
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Para utilizar con (equipo):
Tubo de muestras de RMN de pared fina de 5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) unitSize
12164001 Rojo Tubo de muestras de RMN de pared fina de 5 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 12164001
Marca: DWK Life Sciences 8970980005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para tubos de RMN de 5 mm, 7 mm y 10 mm
Para tubos de RMN de 5 mm, 7 mm y 10 mm
El caucho natural es suave y permite que la aguja de la jeringa penetre con facilidad
  • Doble sellado, tubo interior y manguito exterior
  • Ideal para tubos de pared fina
  • Tiene un punto de penetración para las adiciones con jeringa o para la canulación
  • Útil como tapón o para el desgasificación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Septos
Material Caucho
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Tiene un punto de penetración para las adiciones con jeringa o para la canulación y resulta útil como cierre o para la desgasificación de muestras
Para utilizar con (equipo) Tubo de muestras de RMN de pared fina de 5 mm