Learn More
DWK Life Sciences Vidrio de borosilicato KG-35 de almacenamiento/medios con tapón de polipropileno Kontes™ Kimble™
Código de producto. p-311219
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño del tapón:
33-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
16574054 250 mL 33-430 mm paquete de 48
1 options
Código de producto. 16574054 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 61110P250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rosca con tapones acoplados
  • Graduados
  • Zona de rotulación blanca de gran tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Diámetro (imperial) 2,75 in
Material Vidrio de borosilicato
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 150 mm
Altura (imperial) 5,9 in
Revestimiento del tapón PTFE/silicona
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33-430 mm
Diámetro (métrico) 70 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca