Learn More
DWK Life Sciences Vidrio de borosilicato KG-35 de almacenamiento/medios con tapón de polipropileno Kontes™ Kimble™
Descripción
Rosca con tapones acoplados
- Graduados
- Zona de rotulación blanca de gran tamaño
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Diámetro (imperial) | 2,75 in |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Color del tapón | Negro |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Altura (imperial) | 5,9 in |
| Revestimiento del tapón | PTFE/silicona |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |