Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Kimble™ Kontes™ Duall™
Beschreibung
La combinación de superficies cónicas y cilíndricas mejora la eficacia de molienda
- Puede accionarse por motor
- Elija entre un tubo con estilo de vidrio esmerilado o de vidrio liso con mano de mortero de PTFE roscado a eje de acero inoxidable
- Los tubos y las manos de mortero intercambiables tienen un espacio libre de 0,10 a 0,15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (imperial) | 0,03 oz |
| Holgura (imperial) | 0,004/0,006 pulg |
| Holgura (métrico) | Entre 0,1 y 0,15mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 6mm |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,23 in |
| Capacidad (métrico) | 1mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para tejido conjuntivo, como músculos, corazón y pulmón |
| Incluye | Tubo y mano de mortero de vidrio esmerilado |
| Longitud del eje (imperial) | 6,1 in |
| Longitud del tubo (imperial) | 3,14 in |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?