Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Duall™ con tubo de seguridad recubierto
Código de producto. p-155586
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,59 oz., 15 ml
3 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
11808512 0,59 oz., 15 ml cada uno
11858462 3 ml cada uno
11813153 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11808512 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 8854600023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recubrimiento transparente esterilizable en autoclave
  • Con mano de mortero de cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,59 oz
Holgura (imperial) 0,004/0,006 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,1 y 0,15mm
Esterilizables en autoclave
Diámetro del eje (métrico) 10mm
Diámetro del eje (imperial) 0,39 in
Capacidad (métrico) 15mL
Longitud del eje (imperial) 10,9 in
Longitud del tubo (imperial) 6,88 in
Longitud del eje (métrico) 278mm
Longitud del tubo (métrico) 175mm
Material Vidrio
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,98 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 25mm
Capacidad 0,59 oz., 15 ml
Tamaño 23