Learn More
DWK Life Sciences Trituradora de tejido estéril Kimble™ Kontes™ de sistema cerrado (punta moldeada)
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
Unit Size:
paquete de 10
Description
Includes
Morteros rellenos con un 30 % de vidrio, completamente ensamblados, tubos de muestra con tapas y etiquetas adhesivas.
Minimiza el riesgo de contacto personal con las muestras
- Los tejidos se muelen dentro de un recipiente sellado
- Los morteros estrechos eliminan la posibilidad de desbordamiento de la muestra
- La superficie abrasiva moldeada en la punta del mortero no deja sedimentos que obstruyan el examen de la muestra
- Esterilizado con rayos gamma en envases de HDPE de fácil apertura
- Las trituradoras de tejido CS2 tienen una punta vitrificada para un triturado más agresivo de muestras difíciles
- Morteros de polipropileno y tubos cónicos para muestras con tapas sólidas de HDPE
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Incluye | Soporte de polipropileno completamente ensamblado, 30 % reforzado con fibra de vidrio, tubo de muestra cónico de polipropileno con tapón de HDPE sólido y etiqueta adhesiva |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad | 15 ml |
| Esterilidad | Estéril |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction