Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Column Accessories
For chromatography columns
Marca:  DWK Life Sciences 747300-0050
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17790878
  • 20.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Kits Microflex de la serie 747000
  • Incluye conexiones vírgenes de rosca versátiles
  • Se puede montar del derecha hacia arriba o bocabajo, lo que proporciona una gran versatilidad
  • Tamaño de rosca GPI: Desde 13 hasta 425
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de secado/columna de cromatografía
Para columnas de cromatografía
13-425