Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de borosilicato reutilizables KIMAX™ Kimble™ con extremo plano y área de escritura
Código de producto. p-197097
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
Longitud (métrico):
75 mm
Capacidad (métrico):
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 720
Código de producto. 15298056
Marca: DWK Life Sciences 450481075
Con punto de marcado cerámico blanco duradero
Con punto de marcado cerámico blanco duradero
  • Borde superior pulido al fuego
  • Grosor uniforme de pared para conseguir la máxima resistencia química y transferencia de calor
  • Los tubos de cultivo fabricados con vidrio KG-33 cuentan con borde superior pulido al fuego y grosor de pared uniforme para conseguir la máxima resistencia química y transferencia de calor
  • Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E 982, Tipo IV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo IV
Tipo de diseño Plano
Capacidad (métrico) 4 ml
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Punto de marca
Diámetro (métrico) 10 mm