Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de borosilicato con extremo plano reutilizables KIMAX™ Kimble™
Código de producto. p-197060
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
25 mm
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Capacidad (métrico):
0,7 ml
55 ml
Unit Size:
paquete de 288
paquete de 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
11302510 6 mm 50 mm 0,7 ml paquete de 720
16355805 25 mm 150 mm 55 ml paquete de 288
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11302510 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 45060650
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sin área de escritura
Sin área de escritura
  • Los tubos de cultivo fabricados con vidrio KG-33 cuentan con borde superior pulido al fuego y grosor de pared uniforme para conseguir la máxima resistencia química y transferencia de calor
  • Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E 982, Tipo IV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo IV
Tipo de diseño Plano
Capacidad (métrico) 0,7 ml
Longitud (métrico) 50 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Ninguno
Diámetro (métrico) 6 mm
Tipo de producto Tubo de vidrio reutilizable