Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de alta resistencia Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11756333
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
400 mL
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11756333 250 mL paquete de 12
11780694 400 mL paquete de 12
11700704 1000 ml paquete de 6
11710704 2000 ml paquete de 4
4 options
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
Código de producto. 11756333
Marca: DWK Life Sciences 14005250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
La construcción resistente aumenta la vida útil
La construcción resistente aumenta la vida útil
  • Con boquilla de vertido
  • Con zona de rotulación
  • Tienen graduaciones en blanco para mostrar un volumen aproximado
  • Precisión: ±5 %
  • Paredes gruesas y uniformes con un grosor de pared adicional en borde superior mecanizado
Compliance
Diseñadas a partir de los requisitos ASTM™ E 960, tipo II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Diámetro exterior (imperial) 2,63 in
Diámetro exterior (métrico) 6.7 cm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Borosilicate Glass
Para utilizar con (aplicación) Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca
Intervalo de graduación 25 to 200 mL
Altura (imperial) 3,62 in
Altura (métrico) 9.2 cm
Incluye Spout
Incrementos 25 mL
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad 12 Pk.
Tipo Beaker
Desechables Reusable
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Scale Báscula blanca doble