Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de alta resistencia Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11710704
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
400 mL
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11710704 2000 ml paquete de 4
11756333 250 mL paquete de 12
11780694 400 mL paquete de 12
11700704 1000 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
Código de producto. 11710704 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 140052000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
La construcción resistente aumenta la vida útil
La construcción resistente aumenta la vida útil
  • Con boquilla de vertido
  • Con zona de rotulación
  • Tienen graduaciones en blanco para mostrar un volumen aproximado
  • Precisión: ±5 %
  • Paredes gruesas y uniformes con un grosor de pared adicional en borde superior mecanizado
Compliance
Diseñadas a partir de los requisitos ASTM™ E 960, tipo II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 67,62 oz
Diámetro exterior (imperial) 5,11 in
Diámetro exterior (métrico) 13 cm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio borosilicatado
Para utilizar con (aplicación) Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca
Intervalo de graduación De 200 a 1800 ml
Altura (imperial) 7,48 in
Altura (métrico) 19 cm
Incluye Tapón vertedor
Incrementos 200 ml
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad Paquete de 4
Tipo Vaso de precipitados de perfil bajo y alta resistencia
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Báscula blanca doble