Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ de 10 ml
Código de producto. p-4909401
Click to view available options
Desechables:
No
Material:
Vidrio de alta resistencia Kimax
Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
12 PCS
125 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11828462
Marca: DWK Life Sciences 7378510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para centrifugación de hasta 2980 RCF. Los tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ están envasados en bandejas modulares para garantizar la limpieza y la seguridad. Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 51.
Utilice estos tubos para centrifugación de hasta 2980 RCF.Los tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ están envasados en bandejas modulares para garantizar la limpieza y la seguridad.Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 51.
  • Con fondo cónico
  • Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Ninguno
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438
Capacidad (métrico) 10 ml
Desechables
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de rosca 15-415
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 114 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Sin tapón
Diámetro (métrico) 16 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 2980 x g