Learn More
DWK Life Sciences Pipetas (de medición) tipo Mohr de clase B reutilizables Kimble™ KIMAX™-51 Brand
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
10 mL
Color:
Blanco
Naranja
Tolerancia:
± 0,005 ml
± 0.06 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 12
Descripción
Estructura sólida
- Diseñadas para tareas de laboratorios químicos: las aperturas de punta son más pequeñas que las deseadas normalmente para operaciones de laboratorios clínicos—
- Escala de graduación de color marrón permanente fundida en tubo de calibre uniforme que termina por encima de la junta cónica
- Codificadas por colores por tamaño para facilitar la clasificación
- Puntas templadas
- Calibradas «para administrar»“”
Compliance
Diseñado a partir de la norma ASTM™ E 1293, clase B, requisitos de estilo 1.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E438, Tipo I de la Farmacopea Estadounidense, Clase B |
| Clase | B |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0.1 ml |
| Longitud (imperial) | 13,7 in |
| Tolerancia | ± 0.06 ml |
| Volumen (imperial) | 0.33 oz |
| Color | Naranja |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Mostrar más |