Learn More
DWK Life Sciences Viales con espacio de cabeza Kimble™
Código de producto. 11883023
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10,0 ml
20,0 mL
20 ml
Tipo de tapón:
Parte superior plana encapsulada
Tapón para encapsular
Altura (métrico):
46 mm
75 mm
75 mm
Modelo:
Biselado
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de tapón Altura (métrico) Modelo unitSize
11883023 20 ml Tapón para encapsular 75 mm Biselado paquete de 1000
11863023 20,0 mL Parte superior plana encapsulada 75 mm Redondo paquete de 1000
11873023 20,0 mL Tapón para encapsular 75 mm Biselado paquete de 1000
11853023 10,0 ml Tapón para encapsular 46 mm Redondo paquete de 1000
4 options
Código de producto. 11883023
Marca: DWK Life Sciences 90S332375BMB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vidrio transparente KG-33
  • Acabado: 20 mm A/S
Información de órdenes
Paquete de 100 viales, caja con 10 paquetes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 23 mm
Material Vidrio de sílice
Volumen (métrico) 20 ml
Altura (imperial) 2,95 in
N.º por caja 1000
Modelo Biselado
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 20 mm
Certificaciones/conformidad OEM
Altura (métrico) 75 mm