Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para el análisis de agua de la EPA
Descripción
- Los viales transparentes de la EPA se convierten a partir de tubos de vidrio borosilicatado de expansión tipo I, 33 y los viales ámbar de la EPA se convierten a partir de tubos de vidrio borosilicatado de expansión tipo I, 51
- Mientras que los viales no se limpian previamente, se envasan en un módulo de plástico de envoltura retráctil, lehr-clean, ya que vienen del final de la producción lehr y luego se colocan en un estante-paquete corrugado
- Los tapones de la parte superior abierta y los septos de silicona con superficie de PTFE o los tapones de revestimiento de caucho blanco con superficie de PFTE de parte superior sólida están disponibles por separado
Compliance
Los viales cumplen con las directrices para el establecimiento de procedimientos de prueba para el análisis de contaminantes en el agua (de acuerdo con los métodos 601, 602, 603 y 604 de la EPA de EE. UU).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 1,1 in, 28 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para análisis de agua |
| Altura (imperial) | 2,24 in |
| N.° por paquete | 144 |
| Volumen (imperial) | 0.67 oz |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Certificaciones/conformidad | EPA 601, 602, 603, 604 |
| Mostrar más |