Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para el análisis de agua de la EPA
Código de producto. 12713077
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Color:
Transparente
N.° por paquete:
144
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 432
Código de producto. 12713077
Marca: DWK Life Sciences 60958A6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos viales de la EPA de rosca transparente y ámbar para la recogida y almacenamiento de muestras de agua cumplen las directrices para establecer procedimientos de prueba para el análisis de contaminantes.
  • Los viales transparentes de la EPA se convierten a partir de tubos de vidrio borosilicatado de expansión tipo I, 33 y los viales ámbar de la EPA se convierten a partir de tubos de vidrio borosilicatado de expansión tipo I, 51
  • Mientras que los viales no se limpian previamente, se envasan en un módulo de plástico de envoltura retráctil, lehr-clean, ya que vienen del final de la producción lehr y luego se colocan en un estante-paquete corrugado
  • Los tapones de la parte superior abierta y los septos de silicona con superficie de PTFE o los tapones de revestimiento de caucho blanco con superficie de PFTE de parte superior sólida están disponibles por separado
Compliance
Los viales cumplen con las directrices para el establecimiento de procedimientos de prueba para el análisis de contaminantes en el agua (de acuerdo con los métodos 601, 602, 603 y 604 de la EPA de EE. UU).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 30 ml
Para utilizar con (aplicación) Para análisis de agua
Altura (imperial) 2,75 in
N.° por paquete 144
Volumen (imperial) 1,01 oz
Volumen total (métrico) 30 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 70 mm
Certificaciones/conformidad EPA 601, 602, 603, 604
Tipo Vial