Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio con rosca para muestras Kimble™ con septos de silicona/PTFE y tapón de polipropileno con parte superior abierta
Código de producto. 12773067
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
8,0 mL
16,0 mL
Altura (métrico):
63 mm
72 mm
Tamaño del tapón:
15-425
18-400
Diámetro exterior (imperial):
17 mm
21 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Tamaño del tapón Diámetro exterior (imperial) unitSize
12773067 16,0 mL 72 mm 18-400 21 mm paquete de 144
12655845 8,0 mL 63 mm 15-425 17 mm paquete de 144
2 options
Código de producto. 12773067
Marca: DWK Life Sciences 60942A16
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido. El fondo plano facilita la capacidad independiente.
  • Vidrio de borosilicato KIMAX KG-33: cumple los requisitos de vidrio ASTM Tipo 1, Clase A y Tipo 1 de la USP
  • Alta resistencia a productos químicos
  • La parte superior del vial dispone de un acabado de rosca
  • El cierre incluido tiene la parte superior sólida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación A
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 16,0 mL
Septo PTFE/silicona
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 4,32 dr.
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta)
Tamaño del tapón 18-400
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 72 mm