Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas de poliestireno desechables en recipiente Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Calibrado para administrar hasta la punta
- Cuenta con dos anillos cerca de la parte superior
- Esterilización por irradiación
- Impreso con tinta negra orgánica resistente a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Enchufe del aspirador | Sí |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para pruebas en masa y trabajos serológicos |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Graduaciones negativas | 3 ml |
| Cantidad | 500/caja |
| Tolerancia | ±0,2 ml |
| Tipo de empaquetado | Contenedor |
| Mostrar más |